V659
Valerophenone
99%
Sinónimos:
Butyl phenyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
244-245 °C (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Clave InChI
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)