8.03603
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Sinónimos:
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
110 °C/20 hPa
temperatura de transición
flash point 94 °C
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
Clave InChI
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup