8.01313
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Sinónimos:
2-Amino-2-thiazoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
102.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mp
76-80 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S1CCNC1=N
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
Clave InChI
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable