8.01228
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
11-Aminoundecanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)10COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
219-417-6
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable