100455
N-Acetylethanolamine
technical grade
Sinónimos:
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
hydroxyl
cadena SMILES
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
Clave InChI
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
177 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)