8.01112
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
Formulario
crystals
mp
240-244 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2.O.[H+]
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Clave InChI
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable