Documentos clave
8.00202
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-385-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
325 °C
potencia
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7 % (v/v)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup