112321
Ethyl octanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Ethyl caprylate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.02 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Selectophore™
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?