676504
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VI, AAL-993
The VEGFR Tyrosine Kinse Inhibitor VI, ALL-993, also referenced under CAS 269390-77-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VI, AAL-993, 2-((4-Pyridyl)methyl)amino-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, ZK260253, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXXIII, VEGFR1 Kinase Inhibitor VIII, VEGFR3 Kinase Inhibitor VII, AAL993, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, 2-((4-Pyridyl)methyl)amino-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, ZK260253, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXXIII, VEGFR1 Kinase Inhibitor VIII, VEGFR3 Kinase Inhibitor VII, AAL993
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c(cccc2)NCc3ccncc3
InChI
1S/C20H16F3N3O/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(12-15)26-19(27)17-6-1-2-7-18(17)25-13-14-8-10-24-11-9-14/h1-12,25H,13H2,(H,26,27)
Clave InChI
BLAFVGLBBOPRLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable