567440
Cloruro de sodio
ACS Reagent Grade.
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8599
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.005% Insoluble material
color
white
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Enhanced versus standard hydration in acute ischaemic stroke: REVIVE - a randomized clinical trial.: This clinical trial investigates the efficacy of sodium chloride in enhanced hydration protocols for patients with acute ischemic stroke, aiming to improve clinical outcomes. (Lin et al., 2024).
- A Coalescing Filter for Liquid-Liquid Separation and Multistage Extraction in Continuous-Flow Chemistry.: Sodium chloride is utilized in developing a coalescing filter for efficient liquid-liquid separation and extraction processes in continuous-flow chemistry. (Daglish et al., 2024).
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable