Documentos clave
555580
Millipore
Ribavirin
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside. Reported to be active against RSV, HIV, HCV, and other infectious agents. Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase.
Sinónimos:
Ribavirin, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Virazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 20 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[n]2(nc(nc2)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Clave InChI
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Descripción general
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside that is active against RSV, HIV, HCV and other infectious agents. Inhibits the growth of human myeloma 8226 cells (IC50 = 40 µM) and ovarian carcinoma OVCAR-5 cells (IC50 = 35 µM). Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase. Antiviral effects of Ribavirin can be reversed by depriving infected cells of methionine or isoleucine.
Advertencia
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Otras notas
Li, W., et al. 1999. Oncol. Res.11, 243.
Honda, Y., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother.38, 653.
Liao, H.J. and Stollar, V. 1993. Antiviral Res. 22, 285.
Kakumu, S., et al. 1993. Gastroenterology105, 507.
Sidwell, R.W., et al. 1979. Pharmacol. Ther.6, 123.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable