539149
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Sinónimos:
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic, Z-ARR-AMC, 2HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
fluorescencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Proteasome
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable