5.33168
DLK Inhibitor, GNE-3511
Sinónimos:
DLK Inhibitor, GNE-3511, MAP3K12 Inhibitor, GNE-3511, Dual Leucine Zipper Kinase, GNE-3511, GNE3511, GNE 3511, 2-((6-(3,3-Difluoropyrrolidin-1-yl)-4-(1-(oxetan-3-yl)piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)amino)isonicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1(CN(CC1)c2nc(cc(c2)C4CCN(CC4)C5COC5)Nc3nccc(c3)C#N)F
InChI
1S/C23H26F2N6O/c24-23(25)4-8-31(15-23)22-11-18(17-2-6-30(7-3-17)19-13-32-14-19)10-21(29-22)28-20-9-16(12-26)1-5-27-20/h1,5,9-11,17,19H,2-4,6-8,13-15H2,(H,27,28,29)
Clave InChI
RHFIAUKMKYHHFA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DLK
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable