5.05484
SB-277011-A Dihydrochloride
Sinónimos:
SB-277011-A Dihydrochloride, SB277011A, SB 277011A, Dopamine D3 Receptor Antagonist, SB-277011-A, SB-277011A
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N4(CCc5c(ccc(c5)C#N)C4)CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2c3c(ncc2)cccc3
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
Clave InChI
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
D3
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable