Documentos clave
5.08017
Sigma-Aldrich
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, κ-opioid receptor antagonist, Calbiochem
Sinónimos:
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride, Norbinaltorphimine, nor-BNI, κ Opioid Receptor Antagonist, nor-Binaltorphimine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H43N3O6 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
734.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
water: 50 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N21CC3(C4(C(Oc%12c4c(ccc%12O)CC2C%13CC%13)c5[nH]c6c(c5C3)CC7(C98C6Oc%10c9c(ccc%10O)CC(N(C7)CC8)C%11CC%11)O)CC1)O
InChI
1S/C40H43N3O6/c44-27-7-5-21-13-25(19-1-2-19)42-11-9-39-29(21)33(27)48-35(39)31-23(15-37(39,46)17-42)24-16-38(47)18-43-12-10-40(38)30-22(14-26(43)20-3-4-20)6-8-28(45)34(30)49-36(40)32(24)41-31/h5-8,19-20,25-26,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2
Clave InChI
GYEXSFKLGQBRBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A potent antagonist highly selective for κ opioid receptor with no effect on µ- or &delta- opioid receptors. Widely used in studies related to pain, addition, anxiety, depression, and sleep.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
kappa opioid receptor
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Kishioka, S., et al. 2013. Neurosci. Letters.In press.
Valdez, G., et al. 2012. Pharma. Biochem. and Behavior.102, 44.
Takemori AE et al. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.246, 255.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable