Documentos clave
475899
Millipore
MOPS sodium salt
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Sinónimos:
MOPS, Sodium, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14NO4S · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 6265
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% dry basis (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 1 M (232 mg/ml)
trazas de catión
heavy metals: ≤1 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (0.1 M, H2O, 260 nm and 280 nm):≤0.040.
Zwitterionic buffer active in the pH range of 6.5-8.0. Absorbance: ≤0.04 at 260 nm, 1.0 M, H2O; pKa=7.2 at 20°C.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature (15-33°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable