Merck
W224707
Sigma-Aldrich
L-Carveol, mixture of cis and trans
≥95%, FG
Sinónimos:
(−)-Carveol, mixture of isomers, p-Mentha-6,8-dien-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número de FEMA:
2247
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2027
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.062
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
minty; herbaceous
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
composición
contains IFRA restricted Carvone
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
densidad
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
carvone
Organoléptico
minty; herbaceous
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
Clave InChI
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
L-Carveol, mixture of cis and trans is a cyclic terpene alcohol that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.{80[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 520-521 (1997)
Jenna L E Morrish et al.
Biotechnology and bioengineering, 101(4), 768-775 (2008-05-15)
The microbial biotransformation of (-)-trans-carveol to the flavor and fragrance compound (R)-(-)-carvone by Rhodococcus erythropolis DCL14 was carried out in a 3 L two phase partitioning bioreactor with an immiscible liquid second phase in an effort to improve upon the
Jenna L E Morrish et al.
Biotechnology letters, 30(7), 1245-1250 (2008-03-11)
The aqueous substrate and product toxicity thresholds in the microbial biotransformation of (-)-trans-carveol to the fragrance/flavor compound (R)-(-)-carvone by Rhodococcus erythropolis were determined. Above aqueous phase concentrations of approx. 500 mg carveol/l and 200-600 mg carvone/l, the biotransformation activity of
Aleem U Khand et al.
Journal of the American College of Cardiology, 42(11), 1944-1951 (2003-12-10)
This study examined the relative merits of digoxin, carvedilol, and their combination for the management of patients with atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF). In patients with AF and HF, both digoxin and beta-blockers reduce the ventricular rate, and
Alison Li Lin et al.
Life sciences, 79(1), 21-29 (2006-01-27)
2,6-Diisopropylphenol (Propofol) is a short-acting intravenous anesthetic that is rapidly metabolized by glucuronidation and ring hydroxylation catalyzed by cytochrome P450. The goal of this research was to determine whether dietary monoterpene alcohols (MAs) could be used to prolong the anesthetic