4500-M
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Sinónimos:
L-Methionine, Met
descripción
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
Ensayo
≥98.5% (by assay)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
colorless to white
solubilidad
water: 1 mg/mL
trazas de catión
heavy metals: ≤20 ppm
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable