420132
JAK2 Inhibitor II
The JAK2 Inhibitor II, also referenced under CAS 1837-91-8, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JAK2 Inhibitor II, 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1C(C(C(C(C1Br)Br)Br)Br)Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Clave InChI
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JAK2 autophosphorylation
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable