369080
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Sinónimos:
Guanidinium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 4562
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
ethanol: soluble
water: soluble
Absorción
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable