217721
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1)CNC2=NC(=O)\C(=C\c3cc4c(nccc4)cc3)\S2
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
Clave InChI
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk1/B1 and Cdk1/A
Cdk2/E, PKCδ, and SGK
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)