Key Documents
20-176
Sigma-Aldrich
100X GTPγS, 10m M
Sinónimos:
GTP gamma S
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
General description
La guanosina5′-O-(3-tio)trifosfato (GTPγS) es un análogo del GTP lentamente hidrolizable y no hidrolizable. Actúa como un nucleótido activador de proteínas G. La GTPγS puede estimular la actividad del receptor acoplado a proteínas G (GPCR).
Application
Categoría de investigación
Todas
GTP gamma S para utilizar como control de carga positiva en los kits de ensayo de activación
Physical form
agua estéril
Storage and Stability
1 año a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sensitive and selective liquid-chromatographic assay of fluoxetine and norfluoxetine in plasma with fluorescence detection after precolumn derivatization.
R F Suckow,M F Zhang,T B Cooper
Clinical Chemistry null
Sodium iron EDTA [NaFe(III)EDTA] as a food fortificant: the effect on the absorption and retention of zinc and calcium in women.
L Davidsson,P Kastenmayer,R F Hurrell
American Journal of Clinical Nutrition null
Analysis of 8-methoxypsoralen by high-performance liquid chromatography.
C H Ketchum,C A Robinson,S T Huang
Clinical Chemistry null
Interaction between colonic acetate and propionate in humans.
T M Wolever,P Spadafora,H Eshuis
American Journal of Clinical Nutrition null
Considerations when measuring urinary albumin: precision, substances that may interfere, and conditions for sample storage.
M L MacNeil,P W Mueller,S P Caudill,K K Steinberg
Clinical Chemistry null