Documentos clave
1.93685
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Categorías relacionadas
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c