1.06663
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (perchloric acid titration)
Formulario
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
290 g/L
densidad
1.82 g/cm3
densidad aparente
460 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Nota de análisis
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable