Documentos clave
1.93623
Supelco
Zinc chloride
EMPLURA®
Sinónimos:
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Fórmula lineal:
ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
mp
293 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable