1.93602
Heptamolibdato de amonio tetrahidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
Laboratory Reagent
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
solid
mp
400 °C (752 °F)
solubilidad
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
densidad
2.498 g/cm3
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
Clave InChI
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.