Documentos clave
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Sinónimos:
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
Aquastar®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C (Methanol)
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
idoneidad de la reacción
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C (Methanol)
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - Methanol
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - Methanol
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid