Key Documents
1.58793
Supelco
Sodium hydroxide solution
50%, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Hidróxido de sodio solution
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de hidróxido de sodio al 50%, for analysis EMSURE®
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
Quality Level
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
49.0-51.0% NaOH
impurities
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.005% Silicate (SiO2)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.01% K (Potassium)
color
APHA: ≤10
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Fabricación sostenible de ladrillos y mortero: la disolución de hidróxido de sodio se utiliza en la geopolimerización de residuos de construcción, ofreciendo una solución ecológica para la creación de materiales de construcción sostenibles. Esta aplicación innovadora no solo recicla los residuos, sino que también reduce significativamente la huella de carbono de las nuevas construcciones (Rahimpour et al., 2024).
  • Fluidos de perforación de base agua: en la industria del petróleo y el gas, la disolución de hidróxido de sodio se utiliza para modificar el pegamento de hueso bovino, mejorando sus propiedades como aditivo en fluidos de perforación de base agua. Esta investigación apunta a mejoras en los aspectos medioambientales y la eficiencia operativa de las operaciones de perforación (Du et al., 2024).
  • Calibración de calorímetros de valoración: la reacción del ftalato de hidrógeno de potasio con el exceso de hidróxido de sodio (disolución) sirve como método de calibración estándar para calorímetros de valoración. Esta aplicación es esencial en diversas investigaciones científicas y aplicaciones industriales para garantizar la exactitud y la precisión en el análisis térmico (Kenealey et al., 2024).
  • Activación alcalina de aglutinantes: la disolución de hidróxido de sodio es fundamental en el proceso de activación alcalina de los aglutinantes utilizados en la construcción, comparando diferentes materiales para optimizar el rendimiento y la sostenibilidad. Este estudio impacta en el desarrollo de materiales de construcción de próxima generación (Alves et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, como NaOH): 49,0 - 51,0 %
Carbonatos (como Na₂CO₃): ≤ 0,2
Color (Hazen): ≤ 10 Hazen
Cloruros (Cl): ≤ 0,01 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicatos (SiO₂): ≤ 0,005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.