Key Documents
1.50358
Supelco
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm)
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5µm) LiChroCART 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Las columnas de HPLC Purospher® STAR RP-18 de 5 µm desactivadas están diseñadas para uso universal y permiten la separación de compuestos quelantes básicos, neutros y metálicos con fases móviles simples y una excelente simetría de picos. Se basan en partículas de sílice ultrapuras totalmente porosas (Tipo B). Estas columnas ofrecen una estabilidad excepcional de pH 1,5 a pH 10,5 en un amplio intervalo de temperaturas e idoneidad para fases móviles acuosas de hasta el 100%. Además, demuestran las mejores características de retención integral, como lo demuestra la prueba de Tanaka. Purospher® STAR RP-18 desactivada, 5 µm LiChroCART 150-4,6 es una columna tipo cartucho que requiere un soporte de columna tipo cartucho manuCART número de referencia 1.51486.0001. El manuCART puede utilizarse para contener una columna tipo cartucho con o sin integración directa de una precolumna de 4-4 mm. La precolumna recomendada es la Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART 4-4 número de referencia 1.50250.0001. Las columnas tipo cartucho LiChroCART montadas con un soporte de columna tipo cartucho manuCART se ajustan solo a mano y tienen por lo tanto una estabilidad de presión máxima de 250 bar. Para requisitos de estabilidad a presiones más elevadas se dispone de las columnas Purospher® STAR RP-18 desactivadas, 5 µm Hibar® RT 150-4,6 HPLC, número de referencia 1.51455.0001.La dimensión de la columna de 150 mm de longitud x 4,6 mm de diámetro interno es la opción óptima para la separación mediante HPLC de alta resolución de muestras complejas.El artículo 1.50358.1003 es un kit de validación que contiene 3 columnas de cartucho Purospher® STAR RP-18 desactivadas, 5 µm LiChroCART 150-4,6 de 3 lotes de material base diferentes.Más información sobre las columnas de HPLC y UHPLC Purospher® STARMás información sobre la cartera de columnas para HPLC Supelco y el desarrollo de métodos:Folleto: HPLC and UHPLC Column Selection GuideFolleto: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Application
Previstas para utilizar en la separación de aflatoxinas, aldehídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleótidos, ésteres, vitaminas liposolubles, lípidos, ácidos grasos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleósidos, PAH, PCB, péptidos, plaguicidas, fenoles, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, edulcorantes y vitaminas hidrosolubles.
Features and Benefits
  • Sílice ultra pura (99,999 %) para una excelente simetría de picos
  • Gran eficiencia de separación
  • Resultados reproducibles entre desarrollos cromatográficos y lotes
  • El mejor rendimiento integral según Tanaka
  • Estabilidad de pH excepcional de pH 1,5 a 10,5
  • Sin colapso de fase cuando se utilizan fases móviles muy acuosas
  • Buena idoneidad para aplicaciones de LC-MS
Analysis Note
Presión ≤ 80 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 80000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (Tolueno): ≥ 1,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class