Key Documents
1.51455
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm)
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm) Hibar® 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Las columnas de HPLC Purospher® STAR RP-18 de 5 µm desactivadas están diseñadas para uso universal y permiten la separación de compuestos quelantes básicos, neutros y metálicos con fases móviles simples y una excelente simetría de picos. Se basan en partículas de sílice ultrapuras totalmente porosas (Tipo B). Estas columnas ofrecen una estabilidad excepcional de pH 1,5 a pH 10,5 en un amplio intervalo de temperaturas e idoneidad para fases móviles acuosas de hasta el 100%. Además, demuestran las mejores características de retención integral, como lo demuestra la prueba de Tanaka. Gracias a estas características, las columnas de HPLC de 5 µm Purospher® STAR RP-18 desactivadas permiten la máxima flexibilidad para utilizar las mejores condiciones cromatográficas para cualquier separación, incluida la fase inversa.La Purospher® STAR RP-18 desactivada 5 µm Hibar® RT 150-4.6 es una columna de acero inoxidable lista para usar adecuada para la conexión a cualquier sistema se HPLC.La dimensión de la columna de 150 mm de longitud x 4,6 mm de diámetro interno es la opción óptima para la separación mediante HPLC de alta resolución de muestras complejas.La precolumna recomendada es la Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART 4-4 número de referencia 1.50250.0001. Para la conexión directa a una columna Hibar® RT se puede utilizar el portaprecolumnas para cartuchos LiChroCART 4-4, número de referencia 1.51487.0001.El artículo 1.51455.1003 es un kit de validación que contiene 3 columnas para HPLC Purospher® STAR RP-18 desactivadas, 3 µm Hibar® RT 150-4.6 de 3 lotes de material base diferente.Más información sobre las columnas de HPLC y UHPLC Purospher® STARMás información sobre la cartera de columnas para HPLC Supelco y el desarrollo de métodos:Folleto: HPLC and UHPLC Column Selection GuideFolleto: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Application
Previstas para utilizar en la separación de aflatoxinas, aldehídos, alcaloides, antibióticos, aminoácidos, ésteres, ácidos grasos, cetonas, nitrosaminas, nucleósidos, PCB, péptidos, fenoles, conservantes, esteroides y esteroides metabolizados.
Features and Benefits
  • Sílice ultra pura (99,999 %) para una excelente simetría de picos
  • Gran eficiencia de separación
  • Resultados reproducibles entre desarrollos cromatográficos y lotes
  • El mejor rendimiento integral según Tanaka
  • Estabilidad de pH excepcional de pH 1,5 a 10,5
  • Sin colapso de fase cuando se utilizan fases móviles muy acuosas
  • Idoneidad para aplicaciones de LC-MS
Analysis Note
Presión ≤ 80 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 80000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (Tolueno): 1,0 - 3,0
Materia prima:
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class