Key Documents
1.46501
Millipore
Agar Sabouraud dextrosa con neutralizadores
Sodium thiosulphate, Tween®, Lecithin, Histidine, lid, ICR plus - lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar SABOURAUD dextrosa, SDA, SDA con neutralizador, placa de contacto ICRplus
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR plus - lockable contact plate
ready-to-use
composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
packaging
triple packed of 20 or 200 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
Agar de contacto Sabouraud dextrosa + LTHTh – ICR+ está diseñado para la determinación del recuento total de levaduras y hongos en superficies secas e higienizadas y en el personal en aisladores y salas limpias. El medio Sabouraud dextrosa contiene productos de la digestión de tejidos animales (peptonas) que proporcionan una fuente nutritiva de aminoácidos y compuestos nitrogenados para el crecimiento de hongos y levaduras. La dextrosa se añade como fuente de energía y de carbono. El pH bajo favorece el crecimiento de hongos. El medio está enriquecido con neutralizantes como lecitina, polisorbato (Tween®) 80, histidina, tiosulfato y piruvato de sodio para inactivar los posibles restos de desinfectantes. Además, la placa se suministra con una tapa bloqueable (ICRplus; +) para su transporte seguro después del muestreo sin riesgo de perder la tapa. Las placas ICRplus son adecuadas para la incubación aerobia y anaerobia al girar la tapa a la posición cerrada para la incubación aerobia y a la posición abierta para la incubación anaerobia. Para diferenciar mejor los medios SDA de los medios TSA, los primeros se cargan en una placa rosa.
Application
El agar Sabouraud dextrosa (SDA) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de levaduras y hongos. Los medios encuentran su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento de levaduras y hongos en las superficies de los aisladores y las salas limpias.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators