Key Documents
1.30102
Millipore
Dispositivos de reacción para ensayos en líquidos HY-Lite® para ATP total
Test pens for detection of Total ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinónimos:
Dispositivos de reacción para ATP en líquidos, bastoncillos para ATP en líquidos, análisis del ATP en líquidos, muestreadores del ATP en líquidos
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.74
Quality Level
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 tests
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
Los dispositivos de reacción para ensayos en líquidos HY-LiTE® para medir el ATP total son dispositivos preparados para medir el ATP total (trifosfato de adenosina) en muestras líquidas utilizando el luminómetro HY-Lite® 2/2A. El ATP se detecta por reacción con un reactivo de luciferina/luciferasa en disolución tamponada.
Application
Los dispositivos de reacción para ensayos en líquidos HY-LiTE® para medir el ATP se utilizan para probar la limpieza/higiene de líquidos (agua de enjuague de CIP) en la industria de alimentos sólidos y líquidos o para analizar la biomasa en aplicaciones de tratamiento de agua.
Suitability
Para la detección del ATP total en muestras líquidas.
Linkage
SKU 1.30102.0021 sustituye a 1.30102.0022
Analysis Note
Envasado: conforme
Aspecto: pasa la prueba
Ensayo de rendimiento: conforme
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo