Merck
1.28225
SAFC
Sulfato de sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sodium sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171629
Número índice de la CE:
231-820-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
mol peso
142.04 g/mol
impurezas
endotoxins, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
884 °C
solubilidad
200 g/L
densidad
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Sodium sulfate anhydrous is the anhydrous, sodium salt form of sulfuric acid, and can be used as buffer and pH modifier or mineral salt.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium sulfate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Envase
1282250003//3X1kg - plastic bottle
1282251001//1kg - plastic bottle
1282258012//12kg - plastic bottle
1282258026//25kg - plastic drum
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.