1.28223
Cloruro de aluminio hexahidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Aluminium chloride hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Al](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.