Merck
1.01084
SAFC
Cloruro de aluminio hexahidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cloruro de aluminio hexahidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AlCl3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-208-1
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C
density
2.40 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El cloruro de aluminio es un ingrediente de uso común en aplicaciones farmacéuticas. En estas aplicaciones, el cloruro de aluminio se ha utilizado principalmente en formulaciones de aplicación tópica.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c