Merck
1.20084
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
Sinónimos:
Eshmuno® CPS
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nivel de calidad
ligand
(Sulfoisobutyl)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
resin
Parámetros
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
polymer, polyvinyl ether
tamaño medio de partícula
50 μm
capacidad
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C
densidad
1 g/cm3
aplicaciones
recombinant protein
técnica de separación
cation exchange
weak cation exchange
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
High capacity and salt tolerant cation exchange resin for recombinant protein purification
Características y beneficios
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Envase
  • 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
  • 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
  • 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
  • 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Plastic bottle
Información legal
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C