1.20079
Eshmuno® Q
Eshmuno® Q
Sinónimos:
Resina Eshmuno® Q
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
85 μm
capacity
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
transition temp
flash point 35 °C (own results)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange
mixed mode
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Purificación de proteínas y péptidos ácidos y neutros de diferentes procedencias, como el plasma
Productividad superior para el procesamiento consecutivo de las biomoléculas
- Elevado caudal versus comportamiento presión-flujo
- Excelente eliminación de impurezas, como HCP, proteína A lixiviada y virus
- Procedimientos de embalaje robustos y seguros
- Gran estabilidad química
Packaging
- 1.20079.0100: Resina Eshmuno® Q 100ml
- 1.20079.0010: Resina Eshmuno® Q 10ml
- 1.20079.0500: Resina Eshmuno® Q 500ml
- 1.20079.5000: Resina Eshmuno® Q 5l
Analysis Note
Evaluación microscópica: Partículas esféricas, no aglomerados, sin finos
Materia . extraíble (agua): ≤ 0,08 %
Capacidad iónica: 90 - 190 µeq/ml
Prueba de rendimiento (con albúmina): 9 - 19 mS/cm
Prueba de rendimiento (seroalbúmina humana): 20 - 30 mS/cm
Caída de presión (columna: DI = 1,6 cm, L = 10 cm a 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Capacidad de unión a proteínas (seroalbúmina bovina): 120- 190 mg/ml
Tamaño de partícula (50- 120 µm): ≥ 80 %
Tamaño de partícula (d50): 75- 95 µm
Cerio: ≤ 30 µg/g
Endotoxinas: ≤ 1,00 UE/ml
TAMC (recuento de microorganismos aerobios totales): ≤ 100 UFC/ml
TYMC (recuento de levaduras y hongos totales): ≤ 100 UFC/ml
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Artículos
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Contenido relacionado
Puede utilizarse un proceso de fabricación relativamente basado en plantillas para producir vacunas vectoriales vivas. Sin embargo, hay dificultades como la pérdida de rendimiento como consecuencia de la esterilización por filtración, la agregación de los vectores y el escalado de los cultivos adherentes. Conozca todo sobre esta tecnología de plataforma básica y cómo la experiencia, potenciada por la colaboración, puede superar los desafíos de la fabricación.
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
Puede utilizarse un proceso de fabricación relativamente basado en plantillas para producir vacunas vectoriales vivas. Sin embargo, hay dificultades como la pérdida de rendimiento como consecuencia de la esterilización por filtración, la agregación de los vectores y el escalado de los cultivos adherentes. Conozca todo sobre esta tecnología de plataforma básica y cómo la experiencia, potenciada por la colaboración, puede superar los desafíos de la fabricación.