Documentos clave
1.19253
Supelco
Cyanuric Acid Test, photometric
photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Cyanuric Acid Test, photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 100 tests
analitos específicos
cyanuric acid
intervalo de medida
2-160 mg/L (cyanuric acid)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Turbidity)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 2 - 160 mg/l Spectroquant®
This Spectroquant® Cyanuric Acid Reagent Test has especially been designed for the accurate determination of the cyanuric acid concentration in pool and spa water samples.
Method applied: Cyanuric acid reacts with a triazine derivative to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Nota de análisis
Performance test: conforms
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo