Documentos clave
1.18304
Supelco
Sal de sodio del ácido pentano-1-sulfónico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido pentano-1-sulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-208-4
NACRES:
NA.21
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2% loss on drying, 1200°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
390 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
General description
El pentanosulfonato de sodio se usa habitualmente como un reactivo de par iónico aniónico en la cromatografía de par iónico. Es ampliamente utilizado en el análisis de compuestos básicos por análisis cromatográfico.
Application
La sal de sodio del ácido pentano-1-sulfónico puede utilizarse como reactivo de par aniónico en:
  • Método para determinar la gemcitabina y su metabolito, dFdU.
  • Análisis de patrones alcaloides.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis, structure elucidation, determination of the lipophilicity and identification of antitumour activities in vitro of novel 3-(2-furanyl)-8-aryl-7, 8-dihydroimidazo [2, 1-c][1, 2, 4] triazin-4 (6H)-ones with a low cytotoxicity towards normal human skin fibroblast cells
Sztanke K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(17), 5103-5116 (2011)
Effect of chromatographic conditions on the separation and system efficiency for HPLC of selected alkaloids on different stationary phases
Petruczynik A
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 94(1), 77 -789 (2011)
Development and validation of an ion pair HPLC method for gemcitabine and 2?, 2?-difluoro-2?-deoxyuridine determination
Losa R, et al.
Analytica Chimica Acta, 528(2), 255-260 (2005)