Key Documents
1.17917
Supelco
Arsenic Test Strips, colorimetric
0.02-3 mg/L (As), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de arsénico
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo del arsénico, colorimetric, As 0.02-3 mg/L, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
arsenic
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
As measuring range
0.02-3 mg/L
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas y reactivo, 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 mg/l de As, 0,1 - 0,5 - 1,0 - 1,7 - 3,0 mg/l de As, MQuant®
Las tiras reactivas de arsénico son adecuadas para medir el arsénico en agua, productos farmacéuticos, muestras biológicas preparadas y alimentos líquidos. Con este ensayo de arsénico MQuant,®, las tiras reactivas se utilizan en combinación con otros reactivos. El arsénico se libera de la muestra mediante la adición de polvo de cinc, un ácido sólido y, para la eliminación de los iones sulfuro interferentes, un oxidante. En la zona de reacción de la tira reactiva aparece un color amarillo-marrón. La concentración de arsénico (III) y arsénico (V) se mide semicuantitativamente por comparación visual de la zona de reacción observada en la tira problema con los campos de una escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de arsénico y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo Spectroquant®.
Application
  • Mejora de la caracterización sobre el terreno del arsénico en el yeso de placas de desecho utilizando dispositivos inteligentes: se destaca el desarrollo de pruebas de arsénico con dispositivos inteligentes para la caracterización sobre el terreno del arsénico en el yeso, mejorando la eficiencia y la precisión de la vigilancia medioambiental y la gestión de residuos (Tafu M et al., 2022).
  • Los micromotores de MnFe(2)O(4) mejoraron la digestión de campo y la extracción en fase sólida para la determinación de arsénico en arroz y agua sobre el terreno: se emplean ensayos de arsénico junto con micromotores de MnFe(2)O(4) para la determinación sobre el terreno de arsénico en muestras de arroz y agua, demostrando avances en la preparación de muestras y técnicas de análisis de campo (Luo Y et al., 2021).
  • Impacto de la recepción de los resultados de ensayos de arsénico en pozos privados en el uso materno de agua potable contaminada en una población estadounidense: se evalúa el impacto conductual de recibir los resultados de las pruebas de arsénico en el uso materno de agua potable contaminada, destacando la importancia de las pruebas de arsénico en las intervenciones de salud pública (He X et al., 2018).
  • Prueba de especiación de arsénico en aguas mediante un dispositivo analítico en papel con detección escanométrica: en este estudio se presenta un nuevo dispositivo analítico basado en papel para la especiación del arsénico en agua, utilizando la detección escanométrica para ofrecer una solución rentable y portátil para la vigilancia medioambiental (Pena-Pereira F et al., 2018).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2