1.14878
TOC Test, photometric
photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo en cubeta de la DQO, photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte chemical class(es)
total organic carbon (TOC)
measuring range
5.0-80.0 mg/L (TOC)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo de TOC Spectroquant TOC permite la cuantificación precisa del TOC especialmente en muestras de salida de aguas residuales. El término TOC (carbono orgánico total) se utiliza para describir el contenido total de carbono orgánicamente ligado en formas disueltas y no disueltas. Mediante la digestión con ácido sulfúrico y peroxodisulfato, estos compuestos se transforman en dióxido de carbono,
el cual reacciona con un indicador cuyo color se determina fotométricamente. El carbono inorgánico (dióxido de carbono y carbonatos disueltos) se expulsa previamente por acidificación.
La digestión es análoga a la de APHA 5310 C (2014).
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento fácil del método y contiene información esencial, como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los ensayos en cubetas Spectroquant vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas, así como con todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones adjunto.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c