Documentos clave
1.14670
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.10-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Chlorine Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
analitos específicos
chlorine
Nivel de calidad
intervalo de medida
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
compatibilidad
for use with MQUANT®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: colorimetric with color card 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
This MQuant® Chlorine test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo