Key Documents
1.14537
Supelco
Nitrógeno (total), ensayo en cubeta
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico 0,5 - 15,0 mg/l N Spectroquant®
La digestión es análoga a la DIN EN ISO 11905-1.
Este ensayo en cubeta de nitrógeno (total) Spectroquant® permite la determinación fiable de nitrógeno total en muestras de agua. El nitrógeno total es la suma del nitrógeno Kjeldahl total (nitrógeno orgánico y nitrógeno reducido, amoniaco), los nitratos y los nitritos. Antes de la determinación, hay que digerir la muestra para transferir los compuestos que contengan nitrógeno orgánico e inorgánico en nitratos que luego reaccionan a un compuesto fotométricamente analizable.
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID, que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Application
  • Estudio sobre la calidad del agua y la genotoxicidad de la microcapa superficial y el agua subsuperficial en la sección Guangzhou del río Pearl: se investiga la calidad del agua en el río Pearl, centrándose en el análisis del contenido de nitrógeno y sus implicaciones para la seguridad ambiental y la gestión del agua (Yu et al., 2011).
  • Escalado de la respiración foliar con nitrógeno y fósforo en los bosques tropicales de dos continentes: se centra en el aspecto ecológico del ciclo del nitrógeno, en particular en cómo la respiración foliar aumenta con el contenido de nitrógeno en diferentes ecosistemas forestales (Rowland et al., 2017).
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.