Documentos clave
1.12630
Supelco
Spectromelt® A 100
di-lithiumtetraborate, for X-ray fluorescence analysis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B4Li2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
169.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
234-514-3
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
917 °C ((1683 °F))
solubilidad
141.2 g/L
water: 141.2 g/L at 20 °C (68 °F - OECD Test Guideline 105)
densidad
2.34 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
densidad aparente
330 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
trazas de catión
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Clave InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Spectromelt A 100 di-lithiumtetraborate. CAS 12007-60-2, EC Number 234-514-3, chemical formula Li₂B₄O₇.
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 120
Información legal
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable