Key Documents
1.12097
Sigma-Aldrich
Chromium
powder 99+
Sinónimos:
Chromium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12141709
EC Index Number:
231-157-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c