Documentos clave
1.10092
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Nitrate Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
analitos específicos
nitrate
idoneidad de la reacción
reaction type: Griess reaction
intervalo de medida
10-500 mg/L (NO3-)
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Method: colorimetric with test strips (individually sealed ) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
The nitrate test can be used for monitoring of drinking water, process water and wastewater, as well as aquarium water where limits can quickly be exceeded. It can also be used for determine nitrate in food e.g. potatoes.
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2