Documentos clave
1.10001
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químicos de ácido peracético
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo del ácido peracético, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-500 mg/L (peracetic acid)
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l de ácido peracético, MQuant®
El ácido peracético es un desinfectante frecuentemente utilizado. Debido a su intervalo de medición, las tiras reactivas de ácido peracético MQuant® son especialmente adecuadas para verificar la presencia de niveles efectivos en desinfectantes que contengan ácido peracético. Dado que las disoluciones de ácido peracético son muy inestables, son necesarios controles frecuentes. El ácido peracético reacciona con una amina aromática para formar un color azul. La concentración de ácido peracético se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de ácido peracético y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Application
  • Activación eficiente del ácido peracético por nanotubos de carbono dopado con nitrógeno modificado con cobalto para la degradación de fármacos: se explora un nuevo método para mejorar la eficacia del ácido peracético en compuestos farmacéuticos en degradación, destacando su potencial en la vigilancia de la desinfección medioambiental y aplicaciones de seguridad en la fabricación farmacéutica (Yao et al., 2024).
  • Evaluación ecotoxicológica de efluentes de los mataderos bovinos desinfectados por ácido peracético (AAP): se evalúa el impacto medioambiental del ácido peracético utilizado en la desinfección de aguas residuales de los mataderos bovinos, utilizando el bioindicador Girardia tigrina, que es crucial para las evaluaciones de seguridad medioambiental (Pereira et al., 2024).
  • Ácido peracético activado por cobaltita de níquel como un oxidante eficaz para la degradación del BPA y sus análogos: se presenta un método para activar el ácido peracético con cobaltita de níquel para degradar el BPA y sus análogos con eficacia, abordando las preocupaciones sobre la eficacia de los biocidas y la seguridad ambiental (Kiejza et al., 2024).
  • Eliminación acelerada del naproxeno en el sistema de activación del ácido peracético con hierro mediante iones cloruro: el estudio se centra en mejorar las especies oxidativas reactivas en los procesos de tratamiento de agua, mostrando cómo los iones cloruro pueden aumentar la eficiencia del ácido peracético, importante para aplicaciones biocidas y pruebas de seguridad (Yu et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: 10001-1; 10001
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Ver todo
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.