1.09966
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinónimos:
Nitric acid solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido nítrico solution, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
presión de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
1 M
técnicas
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
densidad
1.38 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Determinación fotométrica con PAR tras separación del plomo con dietilditiocarbaminato de sodio
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Determinación fotométrica con PAR tras separación del plomo con dietilditiocarbaminato de sodio
Determinación fotométrica con PAR tras separación del plomo con dietilditiocarbaminato de sodio