Documentos clave
1.09915
Supelco
Selenium standard
1000 mg Se, (SeO₂ in HNO₃) Titrisol®
Sinónimos:
Selenium standard for aqueous matrices
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
concentrate
concentración
1000 mg Se in nitric acid
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
content (Se): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES.
(traceable of NIST - SRM 3149)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable