Documentos clave
1.09325
Supelco
Calcium acetate hydrate
[about 94% Ca(CH₃COO)₂] for soil testing
Sinónimos:
Calcium acetate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.17 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-540-9
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
680-730 °C
potencia
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
400 g/L
densidad
1.5 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación turbidimétrica consecutiva a la extracción con LUFA análoga al tampón CAL
Determinación turbidimétrica consecutiva a la extracción con LUFA análoga al tampón CAL
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.
Determinación turbidimétrica consecutiva a la extracción con LUFA análoga al tampón CAL
Ver todo